3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR350386-25G OR350386-5G
APOSOR350386-25GEA 219 EUR
APOSOR350386-25G APOSOR350386-5G
3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolina 95%
3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolina
Formula: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Pto. de fusión: 277…280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004974
Núm. CAS: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4