1-Boc-indole-3-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indol-3-yl)boronic acid
OR350387-5G
APOSOR350387-5GEA 84.1 EUR
APOSOR350387-5G
1-Boc-indole-3-boronic acid
1-Boc-indole-3-boronic acid
Formula: C₁₃H₁₆BNO₄
MW: 261,0814 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06656257
Núm. CAS: 181365-26-4