3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
OR350454-5G OR350454-1G
APOSOR350454-5GEA 24.8 EUR
APOSOR350454-5G APOSOR350454-1G
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
Formula: C7H8ClN3
Pto. de fusión: 194…196 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094642
Núm. CAS: 2881-99-4