4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR350463-1G OR350463-250MG
APOSOR350463-1GEA 406 EUR
APOSOR350463-1G APOSOR350463-250MG
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅ClN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08063204
Núm. CAS: 219763-83-4