Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR350470-25G OR350470-1G
APOSOR350470-25GEA 201 EUR
APOSOR350470-25G APOSOR350470-1G
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01006731
Núm. CAS: 3284-51-3