Methyl-3-amino-4-bromobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR350503-100G OR350503-25G
APOSOR350503-100GEA 237 EUR
APOSOR350503-100G APOSOR350503-25G
Methyl-3-amino-4-bromobenzoate 98%
Methyl-3-amino-4-bromobenzoate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00553090
Núm. CAS: 46064-79-3