Methyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate, N-(Diphenylmethylene)glycine methyl ester, Methyl N-(diphenylmethylene)glycinate
OR350517-100G OR350517-25G
APOSOR350517-100GEA 101 EUR
APOSOR350517-100G APOSOR350517-25G
Methyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Methyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Formula: C₁₆H₁₅NO₂
MW: 253.30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08272233
Núm. CAS: 81167-39-7