N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR350522-1G OR350522-5G
APOSOR350522-1GEA 26.1 EUR
APOSOR350522-1G APOSOR350522-5G
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145013
Núm. CAS: 106058-86-0