6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3506-1G OR3506-5G OR3506-25G
APOSOR3506-1GEA 49.3 EUR
APOSOR3506-1G APOSOR3506-5G APOSOR3506-25G
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258769
Núm. CAS: 116355-18-1