2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3,4,5-Tetramethylcyclopent-2-enone
OR3509-5G OR3509-25G
APOSOR3509-5GEA 26.1 EUR
APOSOR3509-5G APOSOR3509-25G
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone 95%
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
Formula: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C/30mmHg
Densidad: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010248
Núm. CAS: 54458-61-6