4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3511-1G OR3511-250MG
APOSOR3511-1GEA 0 EUR
APOSOR3511-1G APOSOR3511-250MG
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₉H₃₀BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258652
Núm. CAS: 934586-49-9