Ácido 4-metoxi-2-piridincarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
OR3515-1G OR3515-5G
APOSOR3515-1GEA 36.4 EUR
APOSOR3515-1G APOSOR3515-5G
Ácido 4-metoxi-2-piridincarboxílico 98%
Ácido 4-metoxi-2-piridincarboxílico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 207…208 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115716
Núm. CAS: 29082-91-5