3-Bromo-6-chloropicolinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
OR3520-1G
OR3520-5G
OR3520-10G
APOSOR3520-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3520-1G
APOSOR3520-5G
APOSOR3520-10G
3-Bromo-6-chloropicolinic acid 97%
3-Bromo-6-chloropicolinic acid
Formula:
C₆H₃BrClNO₂ MW: 236,4505 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258777 Núm. CAS: 929000-66-8 |