5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3528-1G OR3528-25G OR3528-5G
APOSOR3528-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3528-1G APOSOR3528-25G APOSOR3528-5G
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline
Formula: C₆H₆BrNO
Pto. de fusión: 199…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427653
Núm. CAS: 54923-31-8