7-Aminoindol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Indol-7-ylamine, 1H-Indol-7-amine, 7-Amino-1H-indole, 7-Indolamine
OR3531-100MG OR3531-500MG
APOSOR3531-100MGEA 24.8 EUR
APOSOR3531-100MG APOSOR3531-500MG
7-Aminoindol 97%
7-Aminoindole
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Pto. de fusión: 90…100 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02093960
Núm. CAS: 5192-04-1