Methyl-6-bromopicolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-bromopicolinate, Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-Bromopicolinic acid methyl ester
OR3536-1G OR3536-5G
APOSOR3536-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3536-1G APOSOR3536-5G
Methyl-6-bromopicolinate 98%
Methyl-6-bromopicolinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203934
Núm. CAS: 26218-75-7