Methyl (3-bromophenyl)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromophenylacetic acid methyll ester, Methyl 3-Bromophenylacetate, Methyl 2-(3-bromophenyl)acetate
OR3537-100G
OR3537-25G
OR3537-5G
APOSOR3537-100GEA
248
EUR
APOSOR3537-100G
APOSOR3537-25G
APOSOR3537-5G
Methyl (3-bromophenyl)acetate 98%
Methyl (3-bromophenyl)acetate
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,0700 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06858764 Núm. CAS: 150529-73-0 |