(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Chloropyridin-2-yl)methanol, 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
OR3538-1G OR3538-5G
APOSOR3538-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3538-1G APOSOR3538-5G
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,5709 g/mol
Pto. de fusión: 38…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437885
Núm. CAS: 63071-10-3