3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3540-10G OR3540-25G OR3540-5G
APOSOR3540-10GEA 24.8 EUR
APOSOR3540-10G APOSOR3540-25G APOSOR3540-5G
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Pto. de fusión: 189…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797227
Núm. CAS: 42860-02-6