2-Iodonicotinato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3543-500MG OR3543-250MG
APOSOR3543-500MGEA 250 EUR
APOSOR3543-500MG APOSOR3543-250MG
2-Iodonicotinato de metilo 98%
2-Iodonicotinato de metilo
Formula: C₇H₆INO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08689498
Núm. CAS: 913836-18-7