6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
OR3552-25G
APOSOR3552-25GEA 163 EUR
APOSOR3552-25G
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 99%
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,02 g/mol
Pto. de fusión: 115…118 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08689534
Núm. CAS: 356560-80-0