Ethyl-5-oxazolecarboxylate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Ethyl oxazole-5-carboxylate

OR3553-5G OR3553-25G
APOSOR3553-5GEA 23.2 EUR
APOSOR3553-5G APOSOR3553-25G
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Pto. Ebullición: 60 °C/2,25mmHg
Densidad: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04114930
Núm. CAS: 118994-89-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR