Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-methyloxazole-4-carboxylate
OR3554-1G OR3554-5G
APOSOR3554-1GEA 81.2 EUR
APOSOR3554-1G APOSOR3554-5G
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Pto. Ebullición: 51…57 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 45…48 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08689502
Núm. CAS: 41172-57-0