2-Acetamidothiazole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3555-25G OR3555-100G
APOSOR3555-25GEA 63.8 EUR
APOSOR3555-25G APOSOR3555-100G
2-Acetamidothiazole 96%
2-Acetamidothiazole
Formula: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Pto. de fusión: 204…206 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016892
Núm. CAS: 2719-23-5