Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR3559-100G
APOSOR3559-100GEA 224 EUR
APOSOR3559-100G
Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo
Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo
Formula: C₈H₉ClO₄S
MW: 236,68 g/mol
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051769
Núm. CAS: 23095-31-0
UN: 3261
ADR: 8,II