5-Bromo-2-cloropirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3560-25G OR3560-100G OR3560-500G
APOSOR3560-25GEA 21.9 EUR
APOSOR3560-25G APOSOR3560-100G APOSOR3560-500G
5-Bromo-2-cloropirimidina 98%
5-Bromo-2-cloropirimidina
Formula: C₄H₂BrClN₂
MW: 193,43 g/mol
Pto. Ebullición: 95 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 73…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00483232
Núm. CAS: 32779-36-5