1,3-Dimetoxi-4-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3561-100G OR3561-25G OR3561-5G
APOSOR3561-100GEA 174 EUR
APOSOR3561-100G APOSOR3561-25G APOSOR3561-5G
1,3-Dimetoxi-4-nitrobenceno
1,3-Dimetoxi-4-nitrobenceno
Formula: C₈H₉NO₄
Pto. de fusión: 74…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024210
Núm. CAS: 4920-84-7