Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3564-1G OR3564-25G OR3564-5G
APOSOR3564-1GEA 30.6 EUR
APOSOR3564-1G APOSOR3564-25G APOSOR3564-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Formula: C₈H₇ClO₄S
Pto. de fusión: 63…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06408800
Núm. CAS: 63555-50-0
UN: 1759
ADR: 8,III