2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3567-10G OR3567-50G OR3567-100G
APOSOR3567-10GEA 23.2 EUR
APOSOR3567-10G APOSOR3567-50G APOSOR3567-100G
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Formula: C₈H₉NO₅S
MW: 232,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129997
Núm. CAS: 22117-85-7
EINECS: 244-789-1