Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(Aminosulphonyl)-2-methoxybenzoic acid Methyl Ester, 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid Methyl Ester, Methyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Methyl 2-methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride impurity B
OR3568-100G
OR3568-25G
APOSOR3568-100GEA
49.3
EUR
APOSOR3568-100G
APOSOR3568-25G
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formula:
C₉H₁₁NO₅S MW: 245,25 g/mol Pto. de fusión: 175…177 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01317542 Núm. CAS: 33045-52-2 EINECS: 251-358-1 |