Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3570-100G OR3570-25G OR3570-5G
APOSOR3570-100GEA 104 EUR
APOSOR3570-100G APOSOR3570-25G APOSOR3570-5G
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₅S
Pto. de fusión: 117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01317545
Núm. CAS: 63484-12-8