Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester
OR3571-100G OR3571-25G OR3571-5G
APOSOR3571-100GEA 343 EUR
APOSOR3571-100G APOSOR3571-25G APOSOR3571-5G
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₅S
MW: 258,29 g/mol
Pto. de fusión: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01317547
Núm. CAS: 62140-67-4