2-Cloro-6-metil-5-nitropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-5-nitro-6-picolina, 6-Cloro-3-nitro-2-picolina, 6-Cloro-2-metil-3-nitropiridina
OR3578-25G OR3578-5G
APOSOR3578-25GEA 29 EUR
APOSOR3578-25G APOSOR3578-5G
2-Cloro-6-metil-5-nitropiridina 98%
2-Cloro-6-metil-5-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Pto. de fusión: 54…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234160
Núm. CAS: 22280-60-0