2,5-Dibromo-3-nitropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3579-100G OR3579-25G
APOSOR3579-100GEA 77 EUR
APOSOR3579-100G APOSOR3579-25G
2,5-Dibromo-3-nitropiridina 98%
2,5-Dibromo-3-nitropiridina
Formula: C₅H₂Br₂N₂O₂
MW: 281.89 g/mol
Pto. de fusión: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09266223
Núm. CAS: 15862-37-0