5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3580-25G OR3580-100G OR3580-5G
APOSOR3580-25GEA 26.4 EUR
APOSOR3580-25G APOSOR3580-100G APOSOR3580-5G
5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina
5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237.44 g/mol
Pto. de fusión: 65…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00222270
Núm. CAS: 67443-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III