3-Bromo-2,5-dicloropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2,5-dichloro-pyridine
OR3581-5G OR3581-1G OR3581-25G
APOSOR3581-5GEA 26.1 EUR
APOSOR3581-5G APOSOR3581-1G APOSOR3581-25G
3-Bromo-2,5-dicloropiridina
3-Bromo-2,5-dicloropiridina
Formula: C₅H₂BrCl₂N
Pto. de fusión: 38…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659484
Núm. CAS: 138006-41-4
ADR: 6.1,III