4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3584-1G OR3584-5G
APOSOR3584-1GEA 59.6 EUR
APOSOR3584-1G APOSOR3584-5G
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Formula: C₈H₁₁N₃S
Pto. de fusión: 128…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025145
Núm. CAS: 13431-41-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III