2,5-Diclorobenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,5-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone
OR3586-100G OR3586-25G
APOSOR3586-100GEA 58 EUR
APOSOR3586-100G APOSOR3586-25G
2,5-Diclorobenzofenona 98%
2,5-Diclorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251,11 g/mol
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079746
Núm. CAS: 16611-67-9