5-Oxazolecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3589-500MG OR3589-25G OR3589-5G
APOSOR3589-500MGEA 36.4 EUR
APOSOR3589-500MG APOSOR3589-25G APOSOR3589-5G
5-Oxazolecarboxylic acid 98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₃
Pto. de fusión: 226…230 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04114931
Núm. CAS: 118994-90-4