3-Bromo-5-(methylthio)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3600-1G OR3600-250MG OR3600-5G
APOSOR3600-1GEA 0 EUR
APOSOR3600-1G APOSOR3600-250MG APOSOR3600-5G
3-Bromo-5-(methylthio)pyridine 95%
3-Bromo-5-(methylthio)pyridine
Formula: C₆H₆BrNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689537
Núm. CAS: 142137-18-6