Ácido 3,5-diclorofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-(3,5-Dichlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360018-25G
APOSOR360018-25GEA
150
EUR
APOSOR360018-25G
Ácido 3,5-diclorofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 3,5-diclorofenilborónico, pinacol éster
Formula:
C₁₂H₁₅BCl₂O₂ MW: 272,97 g/mol Pto. de fusión: 53 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05863906 Núm. CAS: 68716-51-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...