2-Propil-1,3,2-benzodioxaborol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Propylboronic acid catechol ester
OR360027-1G OR360027-5G
APOSOR360027-1GEA 174 EUR
APOSOR360027-1G APOSOR360027-5G
2-Propil-1,3,2-benzodioxaborol 95%
2-Propil-1,3,2-benzodioxaborol
Formula: C₉H₁₁BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799577
Núm. CAS: 40218-49-3
UN: 3265
ADR: 8,II