3-Propoxyphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR360035-5G
APOSOR360035-5GEA 66.7 EUR
APOSOR360035-5G
3-Propoxyphenylboronic acid 98%
3-Propoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,0100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427190
Núm. CAS: 149557-18-6