3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-(Trimethylsilyl)phenyl)boronic acid
OR360037-1G OR360037-25G OR360037-5G
APOSOR360037-1GEA 21.9 EUR
APOSOR360037-1G APOSOR360037-25G APOSOR360037-5G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₅BO₂Si
Pto. de fusión: 145…150 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03093884
Núm. CAS: 177171-16-3