(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Methoxymethoxy)phenylboronic acid, 4-(Methoxymethoxy)benzeneboronic acid
OR360049-25G OR360049-5G
APOSOR360049-25GEA 857 EUR
APOSOR360049-25G APOSOR360049-5G
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412067
Núm. CAS: 162662-27-3