Ácido 2-isopropoxi-3-piridinborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR360051-1G OR360051-5G OR360051-25G
APOSOR360051-1GEA 95.7 EUR
APOSOR360051-1G APOSOR360051-5G APOSOR360051-25G
Ácido 2-isopropoxi-3-piridinborónico, pinacol éster
Ácido 2-isopropoxi-3-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₄H₂₂BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366722
Núm. CAS: 848243-25-4