4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR360076-1G OR360076-5G
APOSOR360076-1GEA 300 EUR
APOSOR360076-1G APOSOR360076-5G
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₁BClNO₃
Pto. de fusión: 238…242 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07783865
Núm. CAS: 871332-73-9