Ácido 2,6-dimetil-4-piridinborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR360125-1G
APOSOR360125-1GEA 65.4 EUR
APOSOR360125-1G
Ácido 2,6-dimetil-4-piridinborónico, pinacol éster
Ácido 2,6-dimetil-4-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₂₀BNO₂
MW: 233,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11617853
Núm. CAS: 325142-95-8