4-Quinolineboronic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinolin-4-ylboronic acid
OR360134-1G OR360134-5G
APOSOR360134-1GEA 50.9 EUR
APOSOR360134-1G APOSOR360134-5G
4-Quinolineboronic acid 95+%
4-Quinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
MW: 172.9763 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03095174
Núm. CAS: 371764-64-6