4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenylboronic Acid
OR360145-1G OR360145-10G OR360145-5G
APOSOR360145-1GEA 43.5 EUR
APOSOR360145-1G APOSOR360145-10G APOSOR360145-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BN₂O₂
MW: 220,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11223486
Núm. CAS: 229009-40-9